Merck
176788
Sigma-Aldrich
Sodium deuteroxide solution
40 wt. % in D2O, 99 atom % D
Synonim(y):
Sodium deuteroxide solution, Sodium hydroxide-d
About This Item
Wzór liniowy:
NaOD / D2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
40 wt. % in D2O
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4196
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Opis ogólny
Sodium deuteroxide solution is an isotopic analog of sodium hydroxide. It is used as a deuterium source to produce other deuterated compounds.
Zastosowanie
Sodium deuteroxide solution is used:
  • To prepare deuterated THPM (tetrahydropyrimidine).
  • To study the preparation, stability and biodegradability of surface-active amide.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiang Zhai et al.
Biochemistry, 53(21), 3486-3501 (2014-05-16)
Two mutations of the phosphodianion gripper loop in chicken muscle triosephosphate isomerase (cTIM) were examined: (1) the loop deletion mutant (LDM) formed by removal of residues 170-173 [Pompliano, D. L., et al. (1990) Biochemistry 29, 3186-3194] and (2) the loop
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)
Oliver Wahl et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 95, 1-10 (2014-03-19)
For the impurity profiling of the mucolytic and anti-inflammatory drug carbocisteine a high performance liquid chromatographic (HPLC) method using corona charged aerosol detection (CAD) was developed and fully validated following the ICH guideline Q2(R1). The response was linear (R²>0.995) over