Merck
918873
Sigma-Aldrich
Ethanol-d6
reagent grade, ≥98 atom % D, 95% in D2O
Synonim(y):
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.11
Beilstein:
1699096
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
klasa czystości
reagent grade
czystość izotopowa
≥98 atom % D
stężenie
95% in D2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
tw
78 °C (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)