Merck
491187
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-16,16,17-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
β-Estradiol-16,16,17-d3, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol-16,16,17-d3, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene-16,16,17-d3, Deuterated 17β-estradiol, Dihydrofolliculin-16,16,17-d3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D3H21O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2,17D
Klucz InChI
VOXZDWNPVJITMN-SPGJGCHISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)