Merck
614076
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-17β-estradiol-1,4,16,16,17-d5
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D5H21O3
Masa cząsteczkowa:
307.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2C3CC[C@@]4(C)C(CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)C3CCc12
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D,18D
Klucz InChI
CQOQDQWUFQDJMK-AGCGVRMISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)