czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
metody
protein expression: suitable
mp
87-89 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
QQWYQAQQADNEIC-CSDGPJFTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.