Merck
347434
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Ethyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.36 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
gęstość
0.823 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C)O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-CBTSVUPCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)