Merck
724238
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-acetyl chloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CH2COCl
Masa cząsteczkowa:
159.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.206 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)