Merck
696633
Sigma-Aldrich
PIPES-d18
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)-d18
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D18N2O6S2
Masa cząsteczkowa:
320.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
>300 °C
przesunięcie masy
M+18
ciąg SMILES
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2/hD2
Klucz InChI
IHPYMWDTONKSCO-SVSBSETCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)