Merck
736198
Supelco
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 10% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
stężenie
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
grubość ścianki probówki do NMR
0.24 mm
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
1H sensitivity
Ilość
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>140.0 °F - closed cup - Not classified due to data which are conclusive although insufficient for classification.
Temperatura zapłonu (°C)
> 60 °C - closed cup - Not classified due to data which are conclusive although insufficient for classification.
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Rogers Ribeiro et al.
Biodegradation, 24(2), 269-278 (2012-08-23)
Because benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) and ethanol are important contaminants present in Brazilian gasoline, it is essential to develop technology that can be used in the bioremediation of gasoline-contaminated aquifers. This paper evaluates the performance of a horizontal-flow
Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 55(9), 1192-1200 (2012-09-01)
The German Working Group on Indoor Guidelines of the Federal Environment Agency and the States' Health Authorities is issuing indoor air guide values to protect public health. No human studies are available for health evaluation of ethylbenzene in indoor air.
Hongyan Bai et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(5), 474-479 (2012-09-01)
A method for the simultaneous determination of 13 benzene series (BTEX) in seawater using gas chromatography-mass spectrometry with static headspace extraction (HS-GC/MS) was developed. To carefully characterize the performance of this method, several factors affecting parameters were studied in detail
João Carlos Fraga da Rosa et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(7), 5883-5890 (2012-11-10)
The gas station attendants are exposed daily to chemical agents that compose gasoline, such as BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene), and the exposure to these agents can cause a variety of effects on the human health. Among the various
T Tunsaringkarn et al.
The international journal of occupational and environmental medicine, 3(3), 117-125 (2012-10-02)
Gasoline station workers are exposed to volatile organic compounds such as benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX). To determine the level of exposure to BTEX compounds among gasoline station workers and measure the roadside concentrations of these compounds in the