Merck
92439
Supelco
Decanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17D3H30NO4
Masa cząsteczkowa:
318.47
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99.0% (LC-MS)
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)