Kluczowe dokumenty
91499
Glutaryl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Synonim(y):
L-Carnitine lithium glutarate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥92.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -25.0 to -19.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)