Kluczowe dokumenty
91298
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤15% water (calc. on elemental analysis)
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-9(2)6-11(16)18-12(17,7-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3
Klucz InChI
DHRNMNHPSWBJEN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?