Kluczowe dokumenty
04609
O-Succinyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO6 · xLi+
Masa cząsteczkowa:
261.27 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥94.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -16.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
O-sukcynylo-L-karnityna (C4DC) jest metabolitem wtórnym, który nie jest bezpośrednio zaangażowany w normalny wzrost, rozwój lub reprodukcję organizmu. O-sukcynylo-L-karnityna powstaje z pośredniego cyklu TCA sukcynylo-CoA w osoczu i wątrobie. Jest to O-acylokarnityna posiadająca sukcynyl jako podstawnik acylowy. O-sukcynylo-L-karnityna jest stosowana jako biomarker wrodzonych chorób metabolicznych związanych z funkcją syntazy sukcynylo-CoA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Succinyl-CoA:acetoacetate transferase deficiency: identification of a new patient with a neonatal onset and review of the literature.
Niezen-Koning, K.E., et al.
The Journal of Pediatrics, 156, 870-873 (1997)
Cristiano Rizzo et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 429, 30-33 (2013-11-26)
Methylmalonic aciduria (MMA) is one of the most frequent organic acidurias, a class of diseases caused by enzymatic defects mainly involved in the catabolism of branched-chain amino acids. Recently, mild MMA and C4-dicarboxylyl-carnitine (C4DC-C) accumulation have been reported in patients