Merck
90941
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.29
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤15% water (calculated from elemental analysis)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)C)=O)CC([O-])=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)