Merck
597562
Sigma-Aldrich
Oleoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H47NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
133-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1
Klucz InChI
JPDKUMDAMZLOJR-KFQPROOXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)