Kluczowe dokumenty
91388
Hexanoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, (R)-Caproylcarnitine, n-Hexanoyl-L-carnitine, C6-Carnitine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -21.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤10% water
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1
Klucz InChI
VVPRQWTYSNDTEA-LLVKDONJSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)