Kluczowe dokumenty
30172
Arachidonyl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
C20:4(n-6) karnityna
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (LC/MS)
aktywność optyczna
[α]/D -13±3°, c = 0.1 in methanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?