Merck
870873P
Avanti
Adipoyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Adipoylcarnitine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.32
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 x 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870873P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)