Merck
870855A
Avanti
3-Me-Glutaryl Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand 870855A, paste
Synonim(y):
3-metyloglutarylo-L-karnityna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
paste
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870855A-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870855A
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18)
Klucz InChI
HFCPFJNSBPQJDP-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Metabolit 3-Me-Glutarylokarnityny można znaleźć w próbkach moczu. Wykrywanie 3-metyloglutarylo-karnityny i innych metabolitów może odgrywać rolę w strategii leczenia niedoboru karnityny.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870855A-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C R Roe et al.
The Journal of clinical investigation, 77(4), 1391-1394 (1986-04-01)
Deficiency of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (CoA) lyase affects the metabolism of leucine as well as ketogenesis. This disorder is one of an increasing list of inborn errors of metabolism that presents clinically like Reye's Syndrome or nonketotic hypoglycemia. Four patients with
S Jooste et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 230(1), 1-8 (1994-10-14)
Two patients, diagnosed with 3-methylglutaconic aciduria, who presented with diverse clinical and metabolic manifestations, were studied. Glycine conjugation as a possible detoxification mechanism in these two patients yielded negative results. Carnitine conjugates were however detected. 3-Methylglutarylcarnitine was observed in the