Merck
870866P
Avanti
C5:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Pentanoilo-L-karnityna (sól HCl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x25 mg (870866P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Klucz InChI
REFPVMRTHIMPLJ-HNCPQSOCSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870866P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)