Merck
870337P
Avanti
C10:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Dekanoilo-L-karnityna (sól HCl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H34ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
(TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x5 mg (870337P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1
Klucz InChI
KETNUEKCBCWXCU-XFULWGLBSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870337P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)