Key Documents
870859P
Avanti
C2:0 L-carnitine
Avanti Polar Lipids
Synonim(y):
Acetyl L-carnitine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18ClNO4
Masa cząsteczkowa:
239.70
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1x25 mg (870859P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870859P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3