Merck
870325P
Avanti
C14:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Myristoyl L-carnitine-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32D9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.61
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (870325P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Zastosowanie
Lipidomics
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870325P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)