Merck
G11659
Sigma-Aldrich
Guanidine carbonate salt
99%
Synonim(y):
Bisguanidinium carbonate, Diguanidinium carbonate, Guanidinium carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · ½H2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Beilstein:
3628359
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Zastosowanie
Guanidine carbonate salt can be used as a reactant for the synthesis of:
  • An oxidizer, guanidinium dinitramide (GDN), by reacting with ammonium dinitramide.
  • Guanidinium cyclopropanecarboxylate by reacting with cyclopropanecarboxylic acid.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structural and nonlinear optical studies of a salt with an octupolar chromophore: Guanidinium cyclopropanecarboxylate.
Silva PSP, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 172, 156-162 (2017)
Synthesis and characterization of a new energy material (guanidinium dinitramide) with crystallization solvent.
Kim W, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 68, 153-160 (2018)