Merck
496871
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine
98%
Synonim(y):
C,C′-bis(1,1-dimetyloetylo) N,N′-(węglimidoilo)bis[karbaminian], Di-Boc-guanidyna, N,N′-Di-Boc-guanidyna, N,N′-bis(Boc)guanidyna, N1,N2-bis(tert-butoksykarbonylo)guanidyna, N1,N2-bis(tert-butyloksykarbonylo)guanidyna, [N-(tert-butoksykarbonylo)karbamimidoilo]karbaminian tert-butylu
About This Item
Wzór liniowy:
HN=C[NHCO2C(CH3)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
141-144 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-10(2,3)17-8(15)13-7(12)14-9(16)18-11(4,5)6/h1-6H3,(H3,12,13,14,15,16)
Klucz InChI
VPWFNCFRPQFWGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-bis(tert-butoksykarbonylo)guanidyna jest pochodną guanidyny. Opisano syntezę N-podstawionych inhibitorów 2-aminoimidazolu przy użyciu 1,3-bis(tert-butoksykarbonylo)guanidyny.
Zastosowanie
1,3-bis(tert-butoksykarbonylo)guanidyna może być stosowana do wytwarzania pochodnej guanidynylowej podczas wieloetapowej syntezy (-)-kryptyny E. Może być również stosowana jako odczynnik podczas przygotowywania 1,6-difenylonaftalenów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongzheng Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(7), 2001-2006 (2013-03-14)
Bacterial cell division occurs in conjunction with the formation of a cytokinetic Z-ring structure comprised of FtsZ subunits. Agents that disrupt Z-ring formation have the potential, through this unique mechanism, to be effective against several of the newly emerging multidrug-resistant
Synthesis of (-)-Trolline,(-)-Crispin A and (-)-Crispine E.
Kanemitsu T, et al.
Heterocycles, 74, 199-204 (2008)
Andrew A Yeagley et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(1), 130-137 (2012-10-19)
Antibiotic resistance is a significant problem and is compounded by the ability of many pathogenic bacteria to form biofilms. A library of N-substituted derivatives of a previously reported 2-aminoimidazole/triazole (2-AIT) biofilm modulator was constructed via α-bromoketone cyclization with 1,3-bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine, followed