Merck
ALD00592
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-TFA-pyrazole-1-carboxamidine
95%
Synonim(y):
N-Boc,N′-trifluoroacetyl-guanylpyrazole, tert-Butyl-((1H-pyrazol-1-yl)(2,2,2-trifluoroacetamido)methylene)carbamate, TurboGuan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13F3N4O3
Masa cząsteczkowa:
306.24
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
mp
120-125 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Powerful guanidinylation reagent from the Baran Lab developed for the installation of monoprotected boc-guanidine on primary and secondary amines, particularly electron-deficient and hindered amines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)