Kluczowe dokumenty
458783
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
95%
Synonim(y):
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylisothiourea, 2-Methyl-1,3-di-Z-isothiourea
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
mp
60-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
thioether
ciąg SMILES
CS\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22)
Klucz InChI
CGAMNSKIHXUDMK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?