Merck
434167
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N,N′-Bis-Boc-1-guanylopirazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
mp
86-90 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)n1cccn1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
Klucz InChI
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)