Kluczowe dokumenty
576379
Polyaniline (emeraldine base)
average Mw ~100,000
Synonim(y):
Emeraldine base polyaniline
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mw ~100,000
przewodność
1 × 10-9 S/cm (pressed pellet, ASTM F8)
rozpuszczalność
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmaks.
324 nm
ciąg SMILES
Brc1n[nH]nc1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
Klucz InChI
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?