Merck
D206539
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Bisphenyl carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Beilstein:
1074863
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
crystals
bp
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D206539-1KG4061838353818
D206539-5KG
D206539-100G4061838353801
D206539-10KG
D206539-5G