Kluczowe dokumenty
234249
Guanidine nitrate
98%
Synonim(y):
Guanidinium nitrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
213-215 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
grupa funkcyjna
amine
nitrate
ciąg SMILES
NC(N)=N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4)
Klucz InChI
CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in ammonium nitrate explosive formulations and in various propellant applications including triple-base gun propellants
- to examine the vapor signatures of the nitrate salts of guanidine by isothermal thermogravimetric method
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?