Merck
232599
Sigma-Aldrich
Ethyl methoxyacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Beilstein:
1744761
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
44-45.5 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
CCOC(=O)COC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(6)4-7-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
JLEKJZUYWFJPMB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Metoksyoctan etylu został użyty:
  • jako donor acylu podczas otrzymywania enancjomerów kilku fenyloetyloamin
  • jako odczynnik acylujący do aminolizy 1-fenyloetanaminy
  • w przemysłowym, katalizowanym lipazą kinetycznym roztwarzaniu amin pierwszorzędowych
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lourdes Muñoz et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(23), 8171-8177 (2011-10-06)
Both enantiomers of several phenylethylamines, structurally related to amphetamine, have been prepared in good yields and excellent enantiomeric purity by enzymatic kinetic resolution using CAL-B and ethyl methoxyacetate as the acyl donor. In the case of the 4-hydroxyderivative of amphetamine
Ulf Hanefeld
Organic & biomolecular chemistry, 1(14), 2405-2415 (2003-09-06)
Commonly, hydrolase-catalysed reactions are used for kinetic resolutions of alcohols, amines and acids. Only a few applications in total syntheses have been described. Most of these examples are for the synthesis of amides and peptides. Here, the synthesis of all
T S Shih et al.
Archives of environmental health, 56(1), 20-25 (2001-03-21)
Urinary 2-methoxy acetic acid reportedly has a long half-life (77.1 hr) in humans. The authors studied urinary 2-methoxy acetic acid in a group of 18 workers exposed to 2-methoxy ethanol from Monday to Saturday following a 7-d cease in production.
Saija Sirén et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-23)
The enantiomers of aromatic 4-dibenzocyclooctynol (DIBO), used for radiolabeling and subsequent conjugation of biomolecules to form radioligands for positron emission tomography (PET), were separated by kinetic resolution using lipase A from Candida antarctica (CAL-A). In optimized conditions, (R)-DIBO [(R)-1, ee
C Saito et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 74(1), 40-48 (1999-04-06)
An in situ hybridization procedure resulting in both high resolution and sensitivity was established by using the removable methyl methacrylate resin, Technovit 9100. Young bicellular pollen of tobacco (Nicotiana tabacum L. SR-1) was embedded in Technovit 9100 resin and sectioned.