Kluczowe dokumenty
294632
Methyl dimethoxyacetate
97%
Synonim(y):
Glyoxylic acid methyl ester dimethyl acetal
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
67 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acetal
ester
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(OC)C(=O)OC
InChI
1S/C5H10O4/c1-7-4(6)5(8-2)9-3/h5H,1-3H3
Klucz InChI
NZTCVGHPDWAALP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- w acylowaniu Claisena aktywnych związków wodorowych
- w otrzymywaniu 3,9-dipodstawionego 2,4,8,10-tetroksaspiro [5.5] undekanu
- jako prekursor enolanu litu
- jako odczynnik acylujący dla enolanów cykloalkanonu i alkoholi aminowych
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?