Merck
792659
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionic acid solution
30% in water
Synonim(y):
3-Hydroxypropanoic acid solution, 3-Hydroxypropanoic acid, Hydracrylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
3-Hydroxypropionic acid, 30%solution in water,
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
30% in water
współczynnik refrakcji
n/D 1.364
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CCO)=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
Klucz InChI
ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-hydroxypropionic acid, a key building block, containing a carboxyl and a β-hydroxyl group is commonly used as a precursor for several compounds, such as acrylic acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, acrylamide, ethyl 3-HP, malonic acid, propiolactone and acrylonitrile through chemical modification reactions.
Zastosowanie
  • Chemical synthesis: used as a precursor for several higher value-added chemical products (Garg et al., 2023).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)