Merck
543136
Sigma-Aldrich
Propargyl acrylate
98%
Synonim(y):
Acrylic acid propargyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCO2CH2C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
zawiera
200 ppm BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
tw
142-143 °C (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acrylate
ester
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C6H6O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h1,4H,2,5H2
Klucz InChI
WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Propargyl acrylate is a propargyl ester of acrylic acid. It participates in the preparation of lipid nanoparticles for use in siRNA delivery.
Zastosowanie
Propargyl acrylate may be used to synthesize:
  • linear poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAM)
  • 1-[3-(2-methyl-2-dodecylsulfanylthiocarbonylsulfanylpropionyloxy)propyl]-1H-[1,2,3]triazol-4-ylmethyl acrylate, an acryloyl trithiocarbonate chain transfer agent
  • propranolol-imprinted core–shell nanoparticles (mipCS)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hyperbranched polymers via RAFT copolymerization of an acryloyl trithiocarbonate
Vogt AP, et al.
Australian Journal of Chemistry, 60.6, 396-399 (2007)
Temperature-induced phase transition of well-defined cyclic poly (N-isopropylacrylamide) s in aqueous solution
Qiu X-P, et al.
Macromolecules, 40.20, 7069-7071 (2007)
Guang Huang et al.
Journal of separation science, 39(8), 1461-1470 (2016-02-26)
A novel silica-based stationary phase with branched octadecyl groups was prepared by the sequential employment of the Michael addition reaction and photoinduced thiol-yne click chemistry with 3-aminopropyl-functionalized silica microspheres as the initial material. The resulting stationary phase denoted as SiO2
Molecularly imprinted magnetic materials prepared from modular and clickable nanoparticles
Xu C, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22.15, 7427-7433 (2012)
Multiparametric approach for the evaluation of lipid nanoparticles for siRNA delivery.
Alabi CA, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(32), 12881-12886 (2013)