Kluczowe dokumenty
900411E
Avanti
arachidonic acid-alkyne
Avanti Research - A Croda Brand 900411E, ethanol solution
Synonim(y):
Kwas 5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraen-19-ynowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (900411E-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900411E
stężenie
1 mg/mL (900411E-1mg)
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas arachidonowy (ARA) jest wielonienasyconym kwasem tłuszczowym ω-6. Składa się z 20-węglowego łańcucha kwasów tłuszczowych. ARA znajduje się w rybach, jajach, drobiu i owocach morza. Występuje obficie w fosfolipidach błon komórkowych.
Działania biochem./fizjol.
Kwas arachidonowy (ARA) reguluje płynność błony komórkowej i aktywność kanałów jonowych. Nagromadzenie wolnego ARA prowadzi do cytotoksyczności, a następnie śmierci komórki.
Opakowanie
5 ml bursztynowa zakręcana butelka z foliowym workiem z uszczelnieniem argonowym (900411E-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)