Kluczowe dokumenty
700146P
Avanti
alkyne-cholesterol
27-norcholest-5-en-25-yn-3β-ol, powder
Synonim(y):
cholesterol alkilowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (700146P-100ug)
pkg of 1 × 250 μg (700146P-250ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700146P
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Alkyne-cholesterol to klikalna sonda cholesterolu zastrzeżona dla Avanti Polar Lipids. Różnią się one od cholesterolu posiadaniem grupy alkinowej.
Odczynnik ten jest zmodyfikowanym lipidem zawierającym omega-końcowy alkin. Końcowa grupa alkinowa może być stosowana w wysoce specyficznej reakcji łączenia z odczynnikami zawierającymi azydki, znanej jako "chemia kliknięć", w obecności katalizatora zawierającego miedź (Cu).
Działania biochem./fizjol.
Alkiny-cholesterol nie mogą być stosowane w żywych komórkach ze względu na wymagania dotyczące jonów miedzi (Cu (I) i Cu (II)). Pomaga w łatwym i czułym wykrywaniu cholesterolu przy użyciu różnych metod biofizycznych. Alkiny-cholesterol mogą być sprzężone z fluorescencyjnym barwnikiem borowo-dipirrometenowym (BODIPY). Jest przydatny w badaniach nad transportem cholesterolu w różnych organellach, w tym mitochondriach, retikulum endoplazmatycznym i Golgim.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700146P-100ug)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700146P-250ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katherine Windsor et al.
Journal of lipid research, 54(10), 2842-2850 (2013-07-06)
Lipid modifications aid in regulating (and misregulating) protein function and localization. However, efficient methods to screen for a lipid's ability to modify proteins are not readily available. We present a strategy to identify protein-reactive lipids and apply it to a
J Králová et al.
Folia biologica, 65(1), 1-10 (2019-06-07)
Cellular cholesterol plays fundamental and diverse roles in many biological processes and affects the pathology of various diseases. Comprehensive and detailed understanding of the cellular functions and characteristics of cholesterol requires visualization of its subcellular distribution, which can be achieved