Key Documents
794384
Cholesteryl-TEG azide
Synonim(y):
3-(13-azido-5,8,11-trioxa-2-azatridecanoate) cholesterol
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C36H62N4O5/c1-26(2)7-6-8-27(3)31-11-12-32-30-10-9-28-25-29(13-15-35(28,4)33(30)14-16-36(31,32)5)45-34(41)38-17-19-42-21-23-44-24-22-43-20-18-39-40-37/h9,26-27,29-33H,6-8,10-25H2,1-5H3,(H,38,41)/t27-,29+,30+,31-,32+,33+,35+,36-/m1/s1
Klucz InChI
POWZASPNLQFLJO-MKQVXYPISA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?