Kluczowe dokumenty
880001M
Avanti
Chol-PEG600
Avanti Research - A Croda Brand 880001M, methylene chloride solution
Synonim(y):
Cholesterol-(glikol polietylenowy-600)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methylene chloride solution
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (880001M-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880001M
stężenie
10 mg/mL (880001M-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(C1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)CCO
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(31-18-17-30)13-15-28(22,4)27(24)14-16-29(25,26)5/h9,20-21,23-27,30H,6-8,10-19H2,1-5H3
Klucz InChI
NPYXBHZQVNRAOF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chol-PEG600, znany również jako cholesterol-(glikol polietylenowy-600), jest pochodną cholesterolu i jest niejonowym amfipatycznym lipidem. Strukturalnie składa się z lipofilowego cholesterolu i kowalencyjnie związanego hydrofilowego PEG.
Działania biochem./fizjol.
PEG-cholesterol jest stosowany głównie do przygotowania lipopleksów do badań nad transfekcją DNA, i liposomów do dostarczania leków w kapsułkach.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880001M-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rikuo Ochi et al.
PloS one, 9(9), e107049-e107049 (2014-09-10)
Cholesterol distributes at a high density in the membrane lipid raft and modulates ion channel currents. Poly(ethylene glycol) cholesteryl ether (PEG-cholesterol) is a nonionic amphipathic lipid consisting of lipophilic cholesterol and covalently bound hydrophilic PEG. PEG-cholesterol is used to formulate