Kluczowe dokumenty
800741P
Avanti
N-18:1 L-Serine
N-oleoyl L-serine, powder
Synonim(y):
1-(9Z-oktadecenoilo)-L-seryna; (S)-3-hydroksy-2-(9Z)-oktadecenamidopropanian; (S)-3-hydroksy-2-oleoamidopropanian
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H39NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (800741P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 800741P
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
N-18:1 L-seryna jest aminokwasem N-acylowym. Aminokwas i cząsteczka acylowa kwasu tłuszczowego są kowalencyjnie połączone wiązaniem amidowym.
Działania biochem./fizjol.
N-acylowe aminokwasy są cząsteczkami sygnalizacyjnymi, a N-acyloseryna jest endogennym sierocym mediatorem lipidowym. N-oleoiloseryna pośredniczy w homeostazie energetycznej i metabolizmie kości. Bierze również udział w sygnalizacji mitogennej w osteoblastach i jest nowym lekiem przeciwosteoporotycznym.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (800741P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reem Smoum et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(41), 17710-17715 (2010-09-30)
Bone mass is determined by a continuous remodeling process, whereby the mineralized matrix is being removed by osteoclasts and subsequently replaced with newly formed bone tissue produced by osteoblasts. Here we report the presence of endogenous amides of long-chain fatty