Kluczowe dokumenty
870817P
Avanti
N-palmitoylglycine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Glycine, N-(1-oxohexadecyl)-
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (870817P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C18H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(20)19-16-18(21)22/h2-16H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
Klucz InChI
KVTFEOAKFFQCCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)