Key Documents
900409C
Avanti
9-PAHSA
Avanti Research™ - A Croda Brand 900409C
Synonim(y):
9-(palmitoyloxy)octadecanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (900409C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 900409C
stężenie
1 mg/mL (900409C-1mg)
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCC(O)=O
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3