Kluczowe dokumenty
807788
palmitic-acid-9-hydroxy-stearic-acid
95%
Synonim(y):
9-PAHSA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
33.5 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-23-27-31-34(37)38-32(28-24-20-17-10-8-6-4-2)29-25-21-19-22-26-30-33(35)36/h32H,3-31H2,1-2H3,(H,35,36)
Klucz InChI
MHQWHZLXDBVXML-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)