Merck
729523
Sigma-Aldrich
Cholesteryl oleate-13C18
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C18C27H78O2
Masa cząsteczkowa:
668.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
mp
44-47 °C
przesunięcie masy
M+24
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
Klucz InChI
RJECHNNFRHZQKU-RMUVNZEASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)