Kluczowe dokumenty
496626
Sodium phosphotungstate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Fosforan wodorotlenku wolframu sodu, Uwodniony tlenek wolframu z fosforem sodu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.H2O.36O.12W/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-1;;;;;;;;;;;;+1/p-3
Klucz InChI
ZJNHDCZHHPMFAZ-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?