Merck
P6395
Sigma-Aldrich
Sodium phosphotungstate octadecahydrate
Synonim(y):
Tungstophosphoric acid sodium salt octadecahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
∼ 2Na2O·P2O5·12WO3·18H2O
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
powder
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tungsten
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.36O.12W/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
JBCCVVLECRSHNJ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Azua-Bustos et al.
Scientific reports, 8(1), 16706-16706 (2018-11-14)
The hyperarid core of the Atacama Desert, the driest and oldest desert on Earth, has experienced a number of highly unusual rain events over the past three years, resulting in the formation of previously unrecorded hypersaline lagoons, which have lasted
Victoria DeJarnatt et al.
Journal of histotechnology, 44(1), 37-45 (2020-11-12)
Neutral-buffered formalin (NBF) has been used as the primary fixative in anatomic pathology laboratories for decades. Although it yields excellent morphologic and staining results, NBF poses significant health hazards requiring tissue to be grossed under a grossing/chemical fume hood. Glyoxal