Kluczowe dokumenty
455970
Phosphotungstic acid hydrate
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Synonim(y):
Tungstophosphoric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Formularz
powder or crystals
metody
blocking: suitable
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
~95 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Klucz InChI
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Prins cyclization reaction
- dehydration of alcohols
- hydration of olefins.3
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?