Merck
729663
Sigma-Aldrich
Cholesteryl linoleate-13C18
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C18C27H76O2
Masa cząsteczkowa:
666.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+18
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i1+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1,21+1,25+1,43+1
Klucz InChI
NAACPBBQTFFYQB-YLENWUBHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 113.00 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)