Merck
603988
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H13CONH(CH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
198-199 °C
mp
-4 °C (lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CN[13CH]=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i2+1
Klucz InChI
ATHHXGZTWNVVOU-VQEHIDDOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.