Merck
587672
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C13CH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[C@@H](C[13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i2+1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-QQPKUSCQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.